Learn More
N-Deshidroxietil Dasatinib, TRC
Código de producto. 30132515
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
2.50 miligramo
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30132515 25 mg 25 miligramos
30135788 5 mg 5 miligramos
17970535 2.5 mg 2.50 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30132515 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD29000025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 910297-51-7
Fórmula molecular C20 H22 Cl N7 O S
Peso molecular (g/mol) 443.95
Nombre IUPAC N-(2-cloro-6-metilfenilo)-2-[(2-metil-6-piperazina-1-ilpirimidina-4-il)amino]-1,3-tiozol-5-carboxamida
SMILES Cc1cccc(Cl)c1NC(=O)c2cnc(Nc3cc(nc(C)n3)N4CCNCC4)s2
Specifica
Nombre del producto químico o material N-Deshydroxyethyl Dasatinib
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 25 mg
Sinónimo N-Deshydroxyethyl Dasatinib, 5-Thiazolecarboxamide, N-(2-chloro-6-methylphenyl)-2-[[2-methyl-6-(1-piperazinyl)-4-pyrimidinyl]amino]-, N-(2-Chloro-6-methylphenyl)-2-[[2-methyl-6-(1-piperazinyl)-4-pyrimidinyl]amino]-5-thiazolecarboxamide, N-Deshydroxyethyl dasatinib
Fórmula InChI InChI=1S/C20H22ClN7OS/c1-12-4-3-5-14(21)18(12)27-19(29)15-11-23-20(30-15)26-16-10-17(25-13(2)24-16)28-8-6-22-7-9-28/h3-5,10-11,22H,6-9H2,1-2H3,(H,27,29)(H,23,24,25,26)
Formula Weight (peso de la fórmula) 443.1295
Porcentaje de pureza >95%
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.