Learn More
N-Deshidroxietil Dasatinib-d8, TRC
Código de producto. 17999379
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17999379 1 mg 1 miligramo
17987169 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 17999379 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD2900021MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1189998-96-6
Fórmula molecular C21 D8 H15 Cl N6 O S
Peso molecular (g/mol) 451.01
Sinónimo N-(2-Chloro-6-methylphenyl)-2-[[2-methyl-6-(1-piperazinyl-d8)-4-pyrimidinyl]amino]-5-thiazolecarboxamide, Dasatinib Metabolite M4-d8
Nombre IUPAC N-(2-cloro-6-metil-fenil)-2-[[2-metil-6-(2,2,3,3,5,5,6,6-octadeuteriopiperazina-1-il)pirimidina-4-il]metiltiazol-5-carboxamida
SMILES [2H]C1([2H])NC([2H])([2H])C([2H])([2H])N(c2cc(Cc3ncc(s3)C(=O)Nc4c(C)cccc4Cl)nc(C)n2)C1([2H])[2H]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Deshydroxyethyl Dasatinib piperazinyl-d8
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H23ClN6OS/c1-13-4-3-5-16(22)20(13)27-21(29)17-12-24-19(30-17)11-15-10-18(26-14(2)25-15)28-8-6-23-7-9-28/h3-5,10,12,23H,6-9,11H2,1-2H3,(H,27,29)/i6D2,7D2,8D2,9D2
Formula Weight (peso de la fórmula) 450.1845