Learn More
N-Deshidroxietil Dasatinib-d8, TRC
Código de producto. 17987169
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17987169 10 mg 10 miligramos
17999379 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 17987169 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD29000210MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1189998-96-6
Fórmula molecular C21 D8 H15 Cl N6 O S
Peso molecular (g/mol) 451.01
Sinónimo N-(2-Chloro-6-methylphenyl)-2-[[2-methyl-6-(1-piperazinyl-d8)-4-pyrimidinyl]amino]-5-thiazolecarboxamide, Dasatinib Metabolite M4-d8
Nombre IUPAC N-(2-cloro-6-metil-fenil)-2-[[2-metil-6-(2,2,3,3,5,5,6,6-octadeuteriopiperazina-1-il)pirimidina-4-il]metiltiazol-5-carboxamida
SMILES [2H]C1([2H])NC([2H])([2H])C([2H])([2H])N(c2cc(Cc3ncc(s3)C(=O)Nc4c(C)cccc4Cl)nc(C)n2)C1([2H])[2H]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Deshydroxyethyl Dasatinib piperazinyl-d8
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H23ClN6OS/c1-13-4-3-5-16(22)20(13)27-21(29)17-12-24-19(30-17)11-15-10-18(26-14(2)25-15)28-8-6-23-7-9-28/h3-5,10,12,23H,6-9,11H2,1-2H3,(H,27,29)/i6D2,7D2,8D2,9D2
Formula Weight (peso de la fórmula) 450.1845
Título del producto
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.