Learn More
N-desetilvardenafilo, Mikromol™
Descripción
N-desetilvardenafilo
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Desethylvardenafil |
| CAS | 448184-46-1 |
| Nombres de analitos o componentes | N-Desethylvardenafil |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C21 H28 N6 O4 S |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Imidazo[5,1-f][1,2,4]triazin-4(1H)-one, 2-[2-ethoxy-5-(1-piperazinylsulfonyl)phenyl]-5-methyl-7-propyl-, Piperazine, 1-[[3-(1,4-dihydro-5-methyl-4-oxo-7-propylimidazo[5,1-f][1,2,4]triazin-2-yl)-4-ethoxyphenyl]sulfonyl]- (9CI), N-Desethylvardenafil, Vardenafil Related Compound E |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H28N6O4S/c1-4-6-18-23-14(3)19-21(28)24-20(25-27(18)19)16-13-15(7-8-17(16)31-5-2)32(29,30)26-11-9-22-10-12-26/h7-8,13,22H,4-6,9-12H2,1-3H3,(H,24,25,28) |
| SMILES | CCCc1nc(C)c2C(=O)NC(=Nn12)c3cc(ccc3OCC)S(=O)(=O)N4CCNCC4 |
| Nombre IUPAC | 2-(2-etoxi-5-piperazin-1-ilsulfonilfenil)-5-metil-7-propil-3H-imidazo[5,1-f][1,2,4]triazin-4-ona |
| Mostrar más |