Learn More
N-desetilvardenafilo, LoGiCal
Código de producto. 30461030
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30461030 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30461030 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR1569.02
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Desethylvardenafil
CAS 448184-46-1
Nombres de analitos o componentes N-Desethylvardenafil
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C21 H28 N6 O4 S
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Imidazo[5,1-f][1,2,4]triazin-4(1H)-one, 2-[2-ethoxy-5-(1-piperazinylsulfonyl)phenyl]-5-methyl-7-propyl-, Piperazine, 1-[[3-(1,4-dihydro-5-methyl-4-oxo-7-propylimidazo[5,1-f][1,2,4]triazin-2-yl)-4-ethoxyphenyl]sulfonyl]- (9CI), N-Desethylvardenafil, Vardenafil Related Compound E
Fórmula InChI InChI=1S/C21H28N6O4S/c1-4-6-18-23-14(3)19-21(28)24-20(25-27(18)19)16-13-15(7-8-17(16)31-5-2)32(29,30)26-11-9-22-10-12-26/h7-8,13,22H,4-6,9-12H2,1-3H3,(H,24,25,28)
Tipo de solución Neat
SMILES CCCc1nc(C)c2C(=O)NC(=Nn12)c3cc(ccc3OCC)S(=O)(=O)N4CCNCC4
Nombre IUPAC 2-(2-etoxi-5-piperazin-1-ilsulfonilfenil)-5-metil-7-propil-3H-imidazo[5,1-f][1,2,4]triazin-4-ona
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 460.55
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 460.1893 g/mol