Learn More
N-desetilsunitinib, LoGiCal
Código de producto. 30463728
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30463728 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30463728 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR3568.06
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Desethyl Sunitinib
CAS 356068-97-8
Nombres de analitos o componentes N-Desethyl Sunitinib
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C20 H23 F N4 O2
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo N-[2-(Ethylamino)ethyl]-5-[(Z)-(5-fluoro-1,2-dihydro-2-oxo-3H-indol-3-ylidene)methyl]-2,4-dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxamide, 5-(5-Fluoro-2-oxo-1,2-dihydroindol-(3Z)-ylidenemethyl)-2,4-dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxylic acid (2-ethylaminoethyl)amide, 5-[((3Z)-5-Fluoro-2-oxo-1,2-dihydroindol-3-ylidene)methyl]-2,4-dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxylic acid (2-ethylaminoethyl)amide, SU 12662
Fórmula InChI InChI=1S/C20H23FN4O2/c1-4-22-7-8-23-20(27)18-11(2)17(24-12(18)3)10-15-14-9-13(21)5-6-16(14)25-19(15)26/h5-6,9-10,22,24H,4,7-8H2,1-3H3,(H,23,27)(H,25,26)/b15-10-
Tipo de solución Neat
SMILES CCNCCNC(=O)c1c(C)[nH]c(\C=C\2/C(=O)Nc3ccc(F)cc23)c1C
Nombre IUPAC N-[2-(etilamino)etil]-5-[(Z)-(5-fluoro-2-oxo-1H-indol-3-ilideno)metil]-2,4-dimetil-1H-pirrol-3-carboxamida
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 370.42
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 370.1805 g/mol