Learn More
N-Desethyl Vardenafil, TRC
Código de producto. 30134471
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134471 10 mg 10 miligramos
30012642 50 mg 50 miligramos
17997544 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30134471 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD28995010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 448184-46-1
Fórmula molecular C21 H28 N6 O4 S
Peso molecular (g/mol) 460.55
Sinónimo Imidazo[5,1-f][1,2,4]triazin-4(1H)-one, 2-[2-ethoxy-5-(1-piperazinylsulfonyl)phenyl]-5-methyl-7-propyl-, Piperazine, 1-[[3-(1,4-dihydro-5-methyl-4-oxo-7-propylimidazo[5,1-f][1,2,4]triazin-2-yl)-4-ethoxyphenyl]sulfonyl]- (9CI), N-Desethylvardenafil, 2-[2-Ethoxy-5-(piperazin-1-ylsulfonyl)phenyl]-5-methyl-7-propylimidazo[5,1-f][1,2,4]triazin-4(3H)-one
Nombre IUPAC 2-(2-etoxi-5-piperazina-1-ilsulfonilfenilo)-5-metil-7-propil-3H-imidazo[5,1-f][1,2,4]triazina-4-one
SMILES CCCc1nc(C)c2C(=O)NC(=Nn12)c3cc(ccc3OCC)S(=O)(=O)N4CCNCC4
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Desethylvardenafil
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H28N6O4S/c1-4-6-18-23-14(3)19-21(28)24-20(25-27(18)19)16-13-15(7-8-17(16)31-5-2)32(29,30)26-11-9-22-10-12-26/h7-8,13,22H,4-6,9-12H2,1-3H3,(H,24,25,28)
Formula Weight (peso de la fórmula) 460.1893
Porcentaje de pureza >95%