Learn More
N-desetil vardenafilo-d8, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Desethyl Vardenafil-d8 |
| CAS | 1184985-26-9 |
| Fórmula molecular | C21H20D8N6O4S |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | 1-[[3-(1,4-Dihydro-5-methyl-4-oxo-7-propylimidazo[5,1-f][1,2,4]triazin-2-yl)-4-ethoxyphenyl]sulfonyl]-piperazine-d8 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H28N6O4S/c1-4-6-18-23-14(3)19-21(28)24-20(25-27(18)19)16-13-15(7-8-17(16)31-5-2)32(29,30)26-11-9-22-10-12-26/h7-8,13,22H,4-6,9-12H2,1-3H3,(H,24,25,28)/i9D2,10D2,11D2,12D2 |
| SMILES | CCOC(C(C1=NN2C(C(N1)=O)=C(C)N=C2CCC)=C3)=CC=C3S(N4C([2H])([2H])C([2H])([2H])NC([2H])([2H])C4([2H])[2H])(=O)=O |
| Peso molecular (g/mol) | 468.6 |