Learn More
N-Desethyl Sunitinib-d5, TRC
Código de producto. 30355880
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30355880 10 mg 10 miligramos
30357293 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30355880 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD28965210MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1217247-62-5
Fórmula molecular C20H18D5FN4O2
Peso molecular (g/mol) 375.45
Sinónimo N-[2-(Ethylamino-d5)ethyl]-5-[(Z)-(5-fluoro-1,2-dihydro-2-oxo-3H-indol-3-ylidene)methyl]-2,4-dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxamide
SMILES O=C(/C1=C\C2=C(C)C(C(NCCNC([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])=O)=C(C)N2)NC3=C1C=C(F)C=C3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Desethyl Sunitinib-d5
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C20H23FN4O2/c1-4-22-7-8-23-20(27)18-11(2)17(24-12(18)3)10-15-14-9-13(21)5-6-16(14)25-19(15)26/h5-6,9-10,22,24H,4,7-8H2,1-3H3,(H,23,27)(H,25,26)/b15-10-/i1D3,4D2