Learn More
N-desetil pirimifos-metilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Pirimiphos-methyl-N-desethyl |
| CAS | 67018-59-1 |
| Fórmula molecular | C9 H16 N3 O3 P S |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | N-Deethylpirimiphos methyl |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H16N3O3PS/c1-5-10-9-11-7(2)6-8(12-9)15-16(17,13-3)14-4/h6H,5H2,1-4H3,(H,10,11,12) |
| SMILES | CCNc1nc(C)cc(OP(=S)(OC)OC)n1 |
| Nombre IUPAC | 4-dimetoxifosfinotioiloxi-N-etil-6-metilpirimidin-2-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 277.28 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 277.065 |