Learn More
N-desetil-N-(terc-butil)-terbutilazina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Bis(tert-butylamino)chloro-s-triazine |
| CAS | 39605-42-0 |
| Fórmula molecular | C11H20ClN5 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Bis(tert-butylamino)chloro-s-triazine, 6-Chloro-N2,N4-bis(1,1-dimethylethyl)-1,3,5-triazine-2,4-diamine, 2,4-Bis(tert-butylamino)-6-chloro-1,3,5-triazine, 6-Chloro-N,N'-bis(1,1-dimethylethyl)- 1,3,5-Triazine-2,4-diamine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H20ClN5/c1-10(2,3)16-8-13-7(12)14-9(15-8)17-11(4,5)6/h1-6H3,(H2,13,14,15,16,17) |
| SMILES | ClC1=NC(NC(C)(C)C)=NC(NC(C)(C)C)=N1 |
| Nombre IUPAC | N2,N4-di-terc-butil-6-cloro-1,3,5-triazina-2,4-diamina |
| Peso molecular (g/mol) | 257.76 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 257.14 |