Learn More
N-Desetil-N-propilo Oxibutinina, TRC
Código de producto. 17985095
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17985095 50 mg 50 miligramos
17922295 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17985095 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD28950050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1215677-72-7
Fórmula molecular C23 H33 N O3
Peso molecular (g/mol) 371.51
Sinónimo 4-(Ethylpropylamino)but-2-ynyl (RS)-2-Cyclohexyl-2-hydroxy-2-phenylacetate, Oxybutynin Hydrochloride Imp. E (EP), Ethylpropyl Analogue of Oxybutynin, Benzeneacetic acid, α-cyclohexyl-α-hydroxy-, 4-(ethylpropylamino)-2-butyn-1-yl ester (ACI), 4-(Ethylpropylamino)-2-butyn-1-yl α-cyclohexyl-α-hydroxybenzeneacetate (ACI)
Nombre IUPAC 4-[etil(propil)amino]but-2-inil 2-ciclohexil-2-hidroxi-2-fenilacetato
SMILES CCCN(CC)CC#CCOC(=O)C(O)(C1CCCCC1)c2ccccc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(Ethylpropylamino)but-2-ynyl (RS)-2-Cyclohexyl-2-hydroxy-2-phenylacetate
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C23H33NO3/c1-3-17-24(4-2)18-11-12-19-27-22(25)23(26,20-13-7-5-8-14-20)21-15-9-6-10-16-21/h5,7-8,13-14,21,26H,3-4,6,9-10,15-19H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 371.246