Learn More
N-desetil N-metil rivastigmina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Desethyl N-Methyl Rivastigmine |
| CAS | 1230021-28-9 |
| Fórmula molecular | C13H20N2O2 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | N,N-Ddimethyl-carbamic Acid 3-[(1S)-1-(Dimethylamino)ethyl]phenyl Ester, Rivastigmine EP Impurity B |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H20N2O2/c1-10(14(2)3)11-7-6-8-12(9-11)17-13(16)15(4)5/h6-10H,1-5H3/t10-/m0/s1 |
| SMILES | C[C@H](N(C)C)c1cccc(OC(=O)N(C)C)c1 |
| Peso molecular (g/mol) | 236.32 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 236.1525 |