Learn More
N-desetil N-metil rac-rivastigmina, TRC
Código de producto. 30357333
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30357333 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30357333 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD292300100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-03-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R,S)-3-[1-(Dimethylamino)ethyl]phenyl dimethylcarbamate
CAS 25081-93-0
Fórmula molecular C13 H20 N2 O2
Cantidad 100 mg
Sinónimo N,N-Dimethylcarbamic acid 3-[1-(Dimethylamino)ethyl]phenyl ester, Dimethylcarbamic acid 3-[1-(Dimethylamino)ethyl]phenyl ester, Dimethylcarbamic acid m-[1-(Dimethylamino)ethyl]phenyl ester, m-[1-(Dimethylamino)ethyl]phenol dimethylcarbamate, Carbamic acid, dimethyl-, 3-[1-(dimethylamino)ethyl]phenyl ester (9CI), Carbamic acid, dimethyl-, m-[1-(dimethylamino)ethyl]phenyl ester (8CI), 3-[1-(Dimethylamino)ethyl]phenyl N,N-dimethylcarbamate, Phenol, m-[1-(dimethylamino)ethyl]-, dimethylcarbamate (ester) (8CI), 3-[(1RS)-1-(Dimethylamino)ethyl]phenyl Dimethylcarbamate, N-Desethyl N-Methyl rac-Rivastigmine
Fórmula InChI InChI=1S/C13H20N2O2/c1-10(14(2)3)11-7-6-8-12(9-11)17-13(16)15(4)5/h6-10H,1-5H3
SMILES CC(N(C)C)c1cccc(OC(=O)N(C)C)c1
Nombre IUPAC N,N-dimetilcarbamato de [3-[1-(dimetilamino)etil]fenilo]
Peso molecular (g/mol) 236.31
Formula Weight (peso de la fórmula) 236.1525