Learn More
Clorhidrato de N-desetil-E-clomifeno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Desethyl-E-Clomiphene Hydrochloride |
| CAS | 21625-70-7 |
| Fórmula molecular | C24H25Cl2NO |
| Cantidad | 2.5 mg |
| Sinónimo | 2-[4-[(1E)-2-Chloro-1,2-diphenylethenyl]phenoxy]-N-ethylethanamine Hydrochloride alt, Desethylenclomiphene Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C24H24ClNO.ClH/c1-2-26-17-18-27-22-15-13-20(14-16-22)23(19-9-5-3-6-10-19)24(25)21-11-7-4-8-12-21;/h3-16,26H,2,17-18H2,1H3;1H/b24-23+; |
| SMILES | Cl.CCNCCOc1ccc(cc1)\C(=C(\Cl)/c2ccccc2)\c3ccccc3 |
| Nombre IUPAC | 2-[4-[(E)-2-cloro-1,2-difeniletenil]fenoxi]-N-etiletanamina;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 414.37 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 413.1313 |