Learn More
Clorhidrato de N-desetilcloroquina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Desethyl Chloroquine hydrochloride |
| CAS | 4298-11-7 |
| Fórmula molecular | C16 H22 Cl N3 . H Cl |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | N4-(7-Chloro-4-quinolinyl)-N1-ethyl-1,4-Pentanediamine HCl |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H22ClN3.ClH/c1-3-18-9-4-5-12(2)20-15-8-10-19-16-11-13(17)6-7-14(15)16;/h6-8,10-12,18H,3-5,9H2,1-2H3,(H,19,20);1H |
| SMILES | Cl.CCNCCCC(C)Nc1ccnc2cc(Cl)ccc12 |
| Nombre IUPAC | N4-(7-cloro-4-quinolil)-N1-etil-pentano-1,4-diamina;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 328.28 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 327.1269 |