Learn More
N-Desethyl Amodiaquina Hidrocloruro, TRC
Código de producto. 17953335
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17953335 50 mg 50 miligramos
17950375 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17953335 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD28882650MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 79049-30-2
Fórmula molecular C18 H18 Cl N3 O . 2 Cl H
Peso molecular (g/mol) 400.73
Sinónimo Monodesethylamodiaquine dihydrochloride, Phenol, 4-[(7-chloro-4-quinolinyl)amino]-2-[(ethylamino)methyl]-, hydrochloride (1:2), Phenol, 4-[(7-chloro-4-quinolinyl)amino]-2-[(ethylamino)methyl]-, dihydrochloride (9CI), o-Cresol, 4-(7-chloro-4-quinolylamino)-α-ethylamino-, dihydrochloride (5CI), 4-[(7-Chloro-4-quinolinyl)amino]-2-[(ethylamino)methyl]phenol dihydrochloride, Desethylamodiaquine dihydrochloride, N-Desethylamodiaquine dihydrochloride
Nombre IUPAC 4-[(7-cloroquinolina-4-il)amino]-2-(etilaminometil)fenol; Dihidrocloruro
SMILES Cl.Cl.CCNCc1cc(Nc2ccnc3cc(Cl)ccc23)ccc1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Desethylamodiaquine dihydrochloride
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C18H18ClN3O.2ClH/c1-2-20-11-12-9-14(4-6-18(12)23)22-16-7-8-21-17-10-13(19)3-5-15(16)17;;/h3-10,20,23H,2,11H2,1H3,(H,21,22);2*1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 399.0672
Porcentaje de pureza >95%