Learn More
N-desetil amodiaquina-d5, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Desethyl Amodiaquine-d5 |
| CAS | 1173023-19-2 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C18H13D5ClN3O |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | 4-[(7-Chloro-4-quinolinyl)amino]-2-[(ethyl-d5-amino)methyl]phenol, Monodesethylamodiaquine-d5, Desethylamodiaquine-d5 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H18ClN3O/c1-2-20-11-12-9-14(4-6-18(12)23)22-16-7-8-21-17-10-13(19)3-5-15(16)17/h3-10,20,23H,2,11H2,1H3,(H,21,22)/i1D3,2D2 |
| SMILES | OC(C(CNC([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])=C1)=CC=C1NC2=CC=NC3=C2C=CC(Cl)=C3 |
| Peso molecular (g/mol) | 332.84 |
| Porcentaje de pureza | >95 |