Learn More
Diclorhidrato de N-desetil amodiaquina-d5, TRC
Código de producto. 30355677
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
30355677 1 mg 1 miligramo
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30355677 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD2888281MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Desethylamodiaquine-D5 diHCl
CAS 1216894-33-5
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C18 2H5 H13 Cl N3 O . 2 Cl H
Cantidad 1 mg
Sinónimo Desethylamodiaquine-D5 Dihydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C18H18ClN3O.2ClH/c1-2-20-11-12-9-14(4-6-18(12)23)22-16-7-8-21-17-10-13(19)3-5-15(16)17;;/h3-10,20,23H,2,11H2,1H3,(H,21,22);2*1H/i1D3,2D2;;
SMILES Cl.Cl.[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])NCc1cc(Nc2ccnc3cc(Cl)ccc23)ccc1O
Nombre IUPAC 4-[(7-cloroquinolin-4-il)amino]-2-[(1,1,2,2,2-pentadeuterioetilamino)metil]fenol;diclorhidrato
Peso molecular (g/mol) 405.76
Formula Weight (peso de la fórmula) 404.0986
Porcentaje de pureza >95