Learn More
Diclorhidrato de N-desetil amodiaquina-d5, TRC
Código de producto. 30355678
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30355678 10 mg 10 miligramos
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30355678 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD28882810MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nombre del producto químico o material N-Desethylamodiaquine-D5 diHCl
CAS 1216894-33-5
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C18 2H5 H13 Cl N3 O . 2 Cl H
Cantidad 10 mg
Sinónimo Desethylamodiaquine-D5 Dihydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C18H18ClN3O.2ClH/c1-2-20-11-12-9-14(4-6-18(12)23)22-16-7-8-21-17-10-13(19)3-5-15(16)17;;/h3-10,20,23H,2,11H2,1H3,(H,21,22);2*1H/i1D3,2D2;;
SMILES Cl.Cl.[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])NCc1cc(Nc2ccnc3cc(Cl)ccc23)ccc1O
Nombre IUPAC 4-[(7-cloroquinolin-4-il)amino]-2-[(1,1,2,2,2-pentadeuterioetilamino)metil]fenol;diclorhidrato
Peso molecular (g/mol) 405.76
Formula Weight (peso de la fórmula) 404.0986
Porcentaje de pureza >95
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.