Learn More
N-Desethil Acetildenafil, TRC
Código de producto. 30138426
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
2.5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2.50 miligramo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30138426 10 mg 10 miligramos
30135228 2.5 mg 2.50 miligramo
30008008 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30138426 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD28882010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 147676-55-9
Fórmula molecular C23 H30 N6 O3
Peso molecular (g/mol) 438.52
Sinónimo Acetildenafil-N-desethyl, 7H-Pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7-one, 5-[2-ethoxy-5-(1-piperazinylacetyl)phenyl]-1,4-dihydro-1-methyl-3-propyl- (9CI), 5-[2-Ethoxy-5-[2-(1-piperazinyl)acetyl]phenyl]-1,6-dihydro-1-methyl-3-propyl-7H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7-one, 5-[2-Ethoxy-5-(1-piperazinylacetyl)phenyl]-1-methyl-3-propyl-1,6-dihydro-7H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7-one
Nombre IUPAC 5-[2-etoxi-5-(2-piperazina-1-ilacetil)fenil]-1-metil-3-propil-6H-pirazolo[4,3-d]pirimidina-7-una
SMILES CCCc1nn(C)c2C(=O)NC(=Nc12)c3cc(ccc3OCC)C(=O)CN4CCNCC4
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Desethyl Acetildenafil
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C23H30N6O3/c1-4-6-17-20-21(28(3)27-17)23(31)26-22(25-20)16-13-15(7-8-19(16)32-5-2)18(30)14-29-11-9-24-10-12-29/h7-8,13,24H,4-6,9-12,14H2,1-3H3,(H,25,26,31)
Formula Weight (peso de la fórmula) 438.2379