Learn More
N-Descianometil-N-acetamida Flonicamid, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Flonicamid-acetamide |
| CAS | 158062-96-5 |
| Fórmula molecular | C9 H8 F3 N3 O2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | N-(2-amino-2-oxoethyl)-4-(trifluoromethyl)pyridine-3-carboxamide, N-(2-Amino-2-oxoethyl)-4-(trifluoromethyl)-3-pyridinecarboxamide, N-(4-trifluoromethylnicotinoyl)glycinamide, TFNG-AM, Flonicamid-N-descyanomethyl-N-acetamide, Flonicamid-acetamide, N-Descyanomethyl-N-acetamide Flonicamid, N-(2-amino-2-oxoethyl)-4-(trifluoromethyl)pyridine-3-carboxamide, N-(2-Amino-2-oxoethyl)-4-(trifluoromethyl)-3-pyridinecarboxamide, N-(4-trifluoromethylnicotinoyl)glycinamide, TFNG-AM, Flonicamid-N-descyanomethyl-N-acetamide, Flonicamid-acetamide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H8F3N3O2/c10-9(11,12)6-1-2-14-3-5(6)8(17)15-4-7(13)16/h1-3H,4H2,(H2,13,16)(H,15,17) |
| SMILES | NC(=O)CNC(=O)c1cnccc1C(F)(F)F |
| Nombre IUPAC | N-(2-amino-2-oxoetil)-4-(trifluorometil)piridina-3-carboxamida |
| Peso molecular (g/mol) | 247.174 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 247.057 |