Learn More
N-Desclorobenzoilo Indometacina, TRC
Código de producto. 30011357
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 miligramos
100 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30011357 100 mg 100 miligramos
30003754 10 mg 10 miligramos
30008523 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30011357 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD288845100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2882-15-7
Fórmula molecular C12 H13 N O3
Peso molecular (g/mol) 219.24
Sinónimo (5-Methoxy-2-methyl-1H-indol-3-yl)acetic acid, 2-(5-Methoxy-2-methyl-1H-indol-3-yl)acetic acid, 2-(5-Methoxy-2-methylindol-3-yl)acetic acid, 2-Methyl-5-methoxy-3-indolylacetic acid, 2-Methyl-5-methoxyindole-3-acetic acid, 5-Methoxy-2-methyl-1H-Indole-3-acetic acid, 5-Methoxy-2-methyl-3-indolylacetic acid, 5-Methoxy-2-methylindol-3-acetic acid, 5-Methoxy-2-methylindole-3-acetic acid, De(chlorobenzoyl)indomethacin, N-Des(4-chlorobenzoyl)indomethacin, NSC 97026
Nombre IUPAC ácido 2-(5-metoxi-2-metil-1H-indol-3-il)acético
SMILES COc1ccc2[nH]c(C)c(CC(=O)O)c2c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(5-methoxy-2-methyl-1H-indol-3-yl)acetic acid
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H13NO3/c1-7-9(6-12(14)15)10-5-8(16-2)3-4-11(10)13-7/h3-5,13H,6H2,1-2H3,(H,14,15)
Formula Weight (peso de la fórmula) 219.0895