Learn More
N-desclorobenzoil indometacina-d3, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Deschlorobenzoyl Indomethacin-d3 |
| Fórmula molecular | C12 D3 H10 N O3 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 5-Methoxy-2-methyl-1H-indole-3-acetic Acid, 2-Methyl-5-methoxy-3-indolylacetic Acid-d3, De(chlorobenzoyl)indomethacin-d3, N-Des(4-chlorobenzoyl)indomethacin-d3, NSC 97026-d3, DBI-d3 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H13NO3/c1-7-9(6-12(14)15)10-5-8(16-2)3-4-11(10)13-7/h3-5,13H,6H2,1-2H3,(H,14,15)/i2D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])Oc1ccc2[nH]c(C)c(CC(=O)O)c2c1 |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-[2-metil-5-(trideuteriometoxi)-1H-indol-3-il]acético |
| Peso molecular (g/mol) | 222.255 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 222.108 |