Learn More
N-Descarboximetil-N-carboxietil lacosamida (impureza), TRC
Código de producto. 30363456
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30363456 10 mg 10 miligramos
30357449 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30363456 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD28939010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1318777-56-8
Fórmula molecular C14 H20 N2 O3
Peso molecular (g/mol) 264.32
Sinónimo N-Descarboxymethyl-N-carboxyethyl Lacosamide (Impurity), Propanamide, 3-methoxy-2-[(1-oxopropyl)amino]-N-(phenylmethyl)-, (2R)- (ACI), (2R)-3-Methoxy-2-[(1-oxopropyl)amino]-N-(phenylmethyl)propanamide (ACI), (R)-N-Benzyl-3-methoxy-2-propionamidopropanamide, (R)-N-benzyl-2-((1-hydroxypropylidene)amino)-3-methoxypropanimidic acid, N-Descarboxymethyl-N-carboxyethyl Lacosamide (Impurity)
Nombre IUPAC (2R)-N-bencil-3-metoxi-2-(propanoilamino)propanamida
SMILES CCC(=O)N[C@H](COC)C(=O)NCc1ccccc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2R)-3-Methoxy-2-[(1-oxopropyl)amino]-N-(phenylmethyl)propanamide
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H20N2O3/c1-3-13(17)16-12(10-19-2)14(18)15-9-11-7-5-4-6-8-11/h4-8,12H,3,9-10H2,1-2H3,(H,15,18)(H,16,17)/t12-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 264.147