Learn More
N-desbutil-N-propil bumetanida, TRC
Código de producto. 30352105
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30352105 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30352105 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD28892510MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Desbutyl-N-propyl Bumetanide
CAS 28395-28-0
Fórmula molecular C16 H18 N2 O5 S
Cantidad 10 mg
Sinónimo 3-(Aminosulfonyl)-4-phenoxy-5-(propylamino)benzoic Acid, 4-Phenoxy-3-(propylamino)-5-sulfamoylbenzoic Acid, 4-Phenoxy-3-propylamino-5-sulfamoylbenzoic Acid
Fórmula InChI InChI=1S/C16H18N2O5S/c1-2-8-18-13-9-11(16(19)20)10-14(24(17,21)22)15(13)23-12-6-4-3-5-7-12/h3-7,9-10,18H,2,8H2,1H3,(H,19,20)(H2,17,21,22)
SMILES CCCNc1cc(cc(c1Oc2ccccc2)S(=O)(=O)N)C(=O)O
Nombre IUPAC Ácido 4-fenoxi-3-(propilamino)-5-sulfamoilbenzoico
Peso molecular (g/mol) 350.389
Formula Weight (peso de la fórmula) 350.094