Learn More
N-desbispropil-N-pentil-2-metil ropinirol, TRC
Código de producto. 30368027
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30368027 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 30368027 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD29737050MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-03-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-[2-[(2-Methylpentyl)amino]ethyl]-1,3-dihydro-2H-indol-2-one
CAS 249622-60-4
Fórmula molecular C16 H24 N2 O
Cantidad 50 mg
Sinónimo N-Desbispropyl-N-pentyl-2-methyl Ropinirole, 2H-Indol-2-one, 1,3-dihydro-4-[2-[(2-methylpentyl)amino]ethyl]-
Fórmula InChI InChI=1S/C16H24N2O/c1-3-5-12(2)11-17-9-8-13-6-4-7-15-14(13)10-16(19)18-15/h4,6-7,12,17H,3,5,8-11H2,1-2H3,(H,18,19)
SMILES CCCC(C)CNCCc1cccc2NC(=O)Cc12
Nombre IUPAC 4-[2-(2-metilpentilamino)etil]-1,3-dihidroindol-2-ona
Peso molecular (g/mol) 260.375
Formula Weight (peso de la fórmula) 260.189