Learn More
N-Desalquilo Itraconazol, TRC
Código de producto. 30367566
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30367566 25 mg 25 miligramos
30363246 5 mg 5 miligramos
30363968 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30367566 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD28834525MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 89848-41-9
Fórmula molecular C31 H30 Cl2 N8 O4
Peso molecular (g/mol) 649.53
Sinónimo 3H-1,2,4-Triazol-3-one, 4-[4-[4-[4-[[(2R,4S)-2-(2,4-dichlorophenyl)-2-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-1,3-dioxolan-4-yl]methoxy]phenyl]-1-piperazinyl]phenyl]-2,4-dihydro-, rel-, 3H-1,2,4-Triazol-3-one, 4-[4-[4-[4-[[2-(2,4-dichlorophenyl)-2-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-1,3-dioxolan-4-yl]methoxy]phenyl]-1-piperazinyl]phenyl]-2,4-dihydro-, cis-, rel-4-[4-[4-[4-[[(2R,4S)-2-(2,4-Dichlorophenyl)-2-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-1,3-dioxolan-4-yl]methoxy]phenyl]-1-piperazinyl]phenyl]-2,4-dihydro-3H-1,2,4-triazol-3-one, N-Desalkyl itraconazole, 4-[4-[4-[4-[[cis-2-(2,4-Dichlorophenyl)-2-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-1,3-dioxolan-4-yl]methoxy]phenyl]piperazin-1-yl]phenyl]-2,4-dihydro-3H-1,2,4-triazol-3-one
Nombre IUPAC 4-[4-[4-[4-[[(2R,4S)-2-(2,4-diclorofenil)-2-(1,2,4-triazol-1-ilmetil)-1,3-dioxolano-4-il]metoxi]fenil]piperazina-1-il]fenil]-1H-1,2,4-triazol-5-uno
SMILES Clc1ccc(c(Cl)c1)[C@@]2(Cn3cncn3)OC[C@H](COc4ccc(cc4)N5CCN(CC5)c6ccc(cc6)N7C=NNC7=O)O2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Desalkyl Itraconazole
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C31H30Cl2N8O4/c32-22-1-10-28(29(33)15-22)31(18-40-20-34-19-36-40)44-17-27(45-31)16-43-26-8-6-24(7-9-26)39-13-11-38(12-14-39)23-2-4-25(5-3-23)41-21-35-37-30(41)42/h1-10,15,19-21,27H,11-14,16-18H2,(H,37,42)/t27-,31-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 648.1767