Learn More
N-desacriloil ritlecitinib, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Desacryloyl Ritlecitinib |
| CAS | 2042650-70-2 |
| Fórmula molecular | C12H17N5 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Ritlecitinib Impurity |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H17N5/c1-8-2-3-9(6-14-8)17-12-10-4-5-13-11(10)15-7-16-12/h4-5,7-9,14H,2-3,6H2,1H3,(H2,13,15,16,17)/t8-,9+/m0/s1 |
| SMILES | N(C1=C2C(NC=C2)=NC=N1)[C@@H]3CC[C@H](C)NC3 |
| Nombre IUPAC | N-((3R,6S)-6-metilpiperidin-3-il)-7H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-4-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 231.3 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 231.15 |