Learn More
N-Desacetil-N-formilo Tiocolcosídea, TRC
Código de producto. 30008186
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30008186 1 mg 1 miligramo
30005144 25 mg 25 miligramos
30003586 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30008186 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD2884101MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 219547-29-2
Fórmula molecular C26 H31 N O10 S
Peso molecular (g/mol) 549.59
Sinónimo Formamide, N-[(7S)-3-(β-D-glucopyranosyloxy)-5,6,7,9-tetrahydro-1,2-dimethoxy-10-(methylthio)-9-oxobenzo[a]heptalen-7-yl]-, N-[(7S)-3-(β-D-Glucopyranosyloxy)-5,6,7,9-tetrahydro-1,2-dimethoxy-10-(methylthio)-9-oxobenzo[a]heptalen-7-yl]formamide, N-Desacetyl-N-formyl Thiocolchicoside, N-Deacetyl-N-formylthiocolchicoside, N-[(7S,12aRa)-3-(β-D-Glucopyranosyloxy)-1,2-dimethoxy-10-(methylsulfanyl)-9-oxo-5,6,7,9-tetrahydrobenzo[a]heptalen-7-yl]formamide
Nombre IUPAC N-[(7S)-1,2-dimetoxi-10-metilsulfanil-9-oxo-3-[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihidroxi-6-(hidroximetil)oxox-2-il]oxi-6,7-dihidro-5H[a]heptalen-7-il]formamida
SMILES COc1c(O[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)cc3CC[C@H](NC=O)C4=CC(=O)C(=CC=C4c3c1OC)SC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Desacetyl-N-formyl thiocolchicoside
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C26H31NO10S/c1-34-24-17(36-26-23(33)22(32)21(31)18(10-28)37-26)8-12-4-6-15(27-11-29)14-9-16(30)19(38-3)7-5-13(14)20(12)25(24)35-2/h5,7-9,11,15,18,21-23,26,28,31-33H,4,6,10H2,1-3H3,(H,27,29)/t15-,18+,21+,22-,23+,26+/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 549.1669
Porcentaje de pureza >95%