Learn More
N-desacetil-N-formil apremilast, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Desacetyl-N-formyl Apremilast |
| CAS | 2077897-94-8 |
| Fórmula molecular | C21 H22 N2 O7 S |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | Formamide, N-[2-[(1S)-1-(3-ethoxy-4-methoxyphenyl)-2-(methylsulfonyl)ethyl]-2,3-dihydro-1,3-dioxo-1H-isoindol-4-yl]- (ACI), N-[2-[(1S)-1-(3-Ethoxy-4-methoxyphenyl)-2-(methylsulfonyl)ethyl]-2,3-dihydro-1,3-dioxo-1H-isoindol-4-yl]formamide (ACI) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H22N2O7S/c1-4-30-18-10-13(8-9-17(18)29-2)16(11-31(3,27)28)23-20(25)14-6-5-7-15(22-12-24)19(14)21(23)26/h5-10,12,16H,4,11H2,1-3H3,(H,22,24)/t16-/m1/s1 |
| SMILES | CCOc1cc(ccc1OC)[C@@H](CS(=O)(=O)C)N2C(=O)c3cccc(NC=O)c3C2=O |
| Nombre IUPAC | N-[2-[(1S)-1-(3-etoxi-4-metoxifenil)-2-metilsulfoniletil]-1,3-dioxoisoindol-4-il]formamida |
| Peso molecular (g/mol) | 446.474 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 446.115 |