Learn More
N-Des((tetrahidrofuran-2-il)metanona)) Diclorhidrato de terazosina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Des((tetrahydrofuran-2-yl)methanone) Terazosin Dihydrochloride |
| CAS | 60548-08-5 |
| Fórmula molecular | C14H19N5O2.2[HCl] |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 6,7-Dimethoxy-2-(1-piperazinyl)-4-quinazolinamine Dihydrochloride, 2-(1-Piperazinyl)-4-amino-6,7-dimethoxyquinazoline-2HCl, Terazosin Related Compound A (USP), Prazosin Impurity |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H19N5O2.2ClH/c1-20-11-7-9-10(8-12(11)21-2)17-14(18-13(9)15)19-5-3-16-4-6-19;;/h7-8,16H,3-6H2,1-2H3,(H2,15,17,18);2*1H |
| SMILES | Cl.Cl.COc1cc2nc(nc(N)c2cc1OC)N3CCNCC3 |
| Peso molecular (g/mol) | 362.25 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 361.1072 |