Learn More
N-Des-t-boc-10-desacetil-7,10-O-bis{[(2,2,2-tricloroetil)oxi]carbonil} docetaxel, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Des-t-boc-10-deacetyl-7,10-O-bis{[(2,2,2-trichloroethyl)ox |
| CAS | 114915-16-1 |
| Fórmula molecular | C44 H47 Cl6 N O16 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | Benzenepropanoic acid, β-amino-α-hydroxy-, (2aR,4S,4aS,6R,9S,11S,12S,12aR,12bS)-12b-(acetyloxy)-12-(benzoyloxy)-2a,3,4,4a,5,6,9,10,11,12,12a,12b-dodecahydro-11-hydroxy-4a,8,13,13-tetramethyl-5-oxo-4,6-bis[[(2,2,2-trichloroethoxy)carbonyl]oxy]-7,11-methano-1H-cyclodeca[3,4]benz[1,2-b]oxet-9-yl ester, (αR,βS)-, Benzenepropanoic acid, β-amino-α-hydroxy-, 12b-(acetyloxy)-12-(benzoyloxy)-2a,3,4,4a,5,6,9,10,11,12,12a,12b-dodecahydro-11-hydroxy-4a,8,13,13-tetramethyl-5-oxo-4,6-bis[[(2,2,2-trichloroethoxy)carbonyl]oxy]-7,11-methano-1H-cyclodeca[3,4]benz[1,2-b]oxet-9-yl ester, [2aR-[2aα,4β,4aβ,6β,9α(αR*,βS*),11α,12α,12aα,12bα]]-, 7,11-Methano-1H-cyclodeca[3,4]benz[1,2-b]oxete, benzenepropanoic acid deriv. |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C44H47Cl6NO16/c1-21-25(63-36(56)30(53)29(51)23-12-8-6-9-13-23)17-42(59)34(66-35(55)24-14-10-7-11-15-24)32-40(5,33(54)31(28(21)39(42,3)4)65-38(58)62-20-44(48,49)50)26(64-37(57)61-19-43(45,46)47)16-27-41(32,18-60-27)67-22(2)52/h6-15,25-27,29-32,34,53,59H,16-20,51H2,1-5H3/t25-,26-,27+,29-,30+,31+,32-,34-,40+,41-,42+/m0/s1 |
| SMILES | CC(=O)O[C@@]12CO[C@@H]1C[C@H](OC(=O)OCC(Cl)(Cl)Cl)[C@]3(C)[C@@H]2[C@H](OC(=O)c4ccccc4)[C@]5(O)C[C@H](OC(=O)[C@H](O)[C@@H](N)c6ccccc6)C(=C([C@@H](OC(=O)OCC(Cl)(Cl)Cl)C3=O)C5(C)C)C |
| Peso molecular (g/mol) | 1058.56 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 1055.1026 |