Learn More
N-des-succinilo-Sacubitril cloruro, TRC
Código de producto. 30136938
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136938 1 g 1 g
30135456 5 g 5 g
30007058 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136938 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA6015401G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 149690-12-0
Fórmula molecular C20 H25 N O2. H CI
Sinónimo (2R,4S)-4-Amino-5-(bifenil-4-il)-2-Ácido metilpenanoico Éster de etílico∣ clorhidrato (αR,Sγ)-γ-Amino-α-metilo-[1,1'-bifenilo]-4-pentanoico ácido Éster de etílico[∣S-(R,S* *)]-γ-Amino-α-metil-[1,1'-bifenilo]-4-pentanoico ácido Éster de etilo clorhidrato∣(2R,4S)-5-([1,1'-bifenilo]-4-il-amino-2-metilpentanoato clorhidrato
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2R,4S)-4-Amino-5-(bifenil-4-il)-2-ácido metilpentanoico Éster de Etilo Cloruro
Cantidad 1 g
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Formula Weight (peso de la fórmula) 347.17
Número MDL MFCD27955986
Peso molecular 347.88
Clave InChI MYJTZLYRAWUSLB-WSCVZUBPSA-N
SMILES Cl.CCOC(=O)[C@H](C)C[C@H](N)CC1=CC=C(C=C1)C1=CC=CC=C1
Nombre IUPAC ethyl (2R,4S)-4-amino-5-{[1,1'-biphenyl]-4-yl}-2-methylpentanoate hydrochloride
Peso molecular (g/mol) 347.88