Learn More
N-des-succinil-N-Boc-O-desetil sacubitril, TRC
Código de producto. 30335550
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30335550 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 30335550 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB412965250MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2R,4S)-5-(Biphenyl-4-yl)-4-[(tert-butoxycarbonyl)amino]-2-methylpentanoic Acid
CAS 1012341-50-2
Fórmula molecular C23H29NO4
Cantidad 250 mg
Sinónimo (2R,4S)-5-(Biphenyl-4-yl)-4-[(tert-butoxycarbonyl)amino]-2-methylpentanoic Acid, (alphaR,gammaS)-gamma-[[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]amino]-alpha-methyl[1,1'-biphenyl]-4-pentanoic Acid
Fórmula InChI InChI=1S/C23H29NO4/c1-16(21(25)26)14-20(24-22(27)28-23(2,3)4)15-17-10-12-19(13-11-17)18-8-6-5-7-9-18/h5-13,16,20H,14-15H2,1-4H3,(H,24,27)(H,25,26)/t16-,20+/m1/s1
SMILES C[C@H](C[C@@H](Cc1ccc(cc1)c2ccccc2)NC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)O
Nombre IUPAC Ácido (2R,4S)-2-metil-4-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino]-5-(4-fenilfenil)pentanoico
Peso molecular (g/mol) 383.48
Formula Weight (peso de la fórmula) 383.2097