Learn More
N-des(isobutiraldehído) piflubumida, TRC
Código de producto. 30356542
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
30356542 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 30356542 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD29371050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pyflubumide-des(2-methyl-1oxopropyl)
CAS 926914-68-3
Fórmula molecular C21 H25 F6 N3 O2
Cantidad 50 mg
Sinónimo 1,3,5-trimethyl-N-[3-(2-methylpropyl)-4-[2,2,2-trifluoro-1-methoxy-1-(trifluoromethyl)ethyl]phenyl]-, 1,3,5-Trimethyl-N-[3-(2-methylpropyl)-4-[2,2,2-trifluoro-1-methoxy-1-(trifluoromethyl)ethyl]phenyl]-1H-pyrazole-4-carboxamide
Fórmula InChI InChI=1S/C21H25F6N3O2/c1-11(2)9-14-10-15(28-18(31)17-12(3)29-30(5)13(17)4)7-8-16(14)19(32-6,20(22,23)24)21(25,26)27/h7-8,10-11H,9H2,1-6H3,(H,28,31)
SMILES COC(c1ccc(NC(=O)c2c(C)nn(C)c2C)cc1CC(C)C)(C(F)(F)F)C(F)(F)F
Nombre IUPAC N-[4-(1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-metoxipropan-2-il)-3-(2-metilpropil)fenil]-1,3,5-trimetilpirazol-4-carboxamida
Peso molecular (g/mol) 465.43
Formula Weight (peso de la fórmula) 465.1851
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.