Learn More
N-Des(5-metilpirazinacarbonil)-N-etilcarboxilglipizida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Des(5-methylpyrazinecarbonyl)-N-ethylcarboxyl Glipizide |
| CAS | 13554-93-3 |
| Fórmula molecular | C18H27N3O5S |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | [p-[(Cyclohexylcarbamoyl)sulfamoyl]phenethyl]carbamic Acid Ethyl Ester, [p-[(3-Cyclohexylureido)sulfonyl]phenethyl]carbamic Acid Ethyl Ester, Glipizide EP Impurity C |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H27N3O5S/c1-2-26-18(23)19-13-12-14-8-10-16(11-9-14)27(24,25)21-17(22)20-15-6-4-3-5-7-15/h8-11,15H,2-7,12-13H2,1H3,(H,19,23)(H2,20,21,22) |
| SMILES | CCOC(=O)NCCC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)NC(=O)NC2CCCCC2 |
| Peso molecular (g/mol) | 397.49 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 397.1671 |