Learn More
N-des(5-metil-1,3,4-oxadiazol-2-il)carbonil-N-Cbz-raltegravir, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Benzyl [1-[4-[((4-Fluorobenzyl)amino)carbonyl]-5-hydroxy-1-methyl-6-oxo-1,6-dihydropyrimidin-2-yl]-1-methylethyl]carbamate |
| CAS | 518048-02-7 |
| Fórmula molecular | C24 H25 F N4 O5 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | Benzyl [1-[4-[[(4-Fluorobenzyl)amino]carbonyl]-5-hydroxy-1-methyl-6-oxo-1,6-dihydropyrimidin-2-yl]-1-methylethyl]carbamate, Carbamic acid, N-[1-[4-[[[(4-fluorophenyl)methyl]amino]carbonyl]-1,6-dihydro-5-hydroxy-1-methyl-6-oxo-2-pyrimidinyl]-1-methylethyl]-, phenylmethyl ester, Carbamic acid, [1-[4-[[[(4-fluorophenyl)methyl]amino]carbonyl]-1,6-dihydro-5-hydroxy-1-methyl-6-oxo-2-pyrimidinyl]-1-methylethyl]-, phenylmethyl ester (9CI), Benzyl [1-[4-[[(4-fluorobenzyl)amino]carbonyl]-5-hydroxy-1-methyl-6-oxo-1,6-dihydropyrimidin-2-yl]-1-methylethyl]carbamate, [1-[4-(4-Fluorobenzylcarbamoyl)-5-hydroxy-1-methyl-6-oxo-1,6-dihydropyrimidin-2-yl]-1-methylethyl]carbamic acid benzyl ester, Benzyl N-[2-[4-[(4-Fluorobenzyl)carbamoyl]-5-hydroxy-1-methyl-6-oxo-1,6-dihydropyrimidin-2-yl]propan-2-yl]carbamate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C24H25FN4O5/c1-24(2,28-23(33)34-14-16-7-5-4-6-8-16)22-27-18(19(30)21(32)29(22)3)20(31)26-13-15-9-11-17(25)12-10-15/h4-12,30H,13-14H2,1-3H3,(H,26,31)(H,28,33) |
| SMILES | CN1C(=O)C(=C(N=C1C(C)(C)NC(=O)OCc2ccccc2)C(=O)NCc3ccc(F)cc3)O |
| Nombre IUPAC | N-[2-[4-[(4-fluorofenil)metilcarbamoil]-5-hidroxi-1-metil-6-oxopirimidin-2-il]propan-2-il]carbamato de bencilo |
| Peso molecular (g/mol) | 468.48 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 468.1809 |