Learn More
N-Des(4-fluorofenil)-N-(3-clorofenil)-ezetimiba, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Des(4-Fluorophenyl)-N-(3-chlorophenyl)-ezetimibe |
| CAS | 1700622-08-7 |
| Fórmula molecular | C24H21ClFNO3 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | (3R,4S)-1-(4-chlorophenyl)-3-((S)-3-(4-fluorophenyl)-3-hydroxypropyl)-4-(4-hydroxyphenyl)azetidin-2-one |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C24H21ClFNO3/c25-17-5-9-19(10-6-17)27-23(16-3-11-20(28)12-4-16)21(24(27)30)13-14-22(29)15-1-7-18(26)8-2-15/h1-12,21-23,28-29H,13-14H2/t21-,22+,23-/m1/s1 |
| SMILES | O=C(N(C1=CC=C(Cl)C=C1)[C@@H]2C3=CC=C(O)C=C3)[C@@H]2CC[C@H](O)C4=CC=C(F)C=C4 |
| Nombre IUPAC | (3R,4S)-1-(4-clorofenil)-3-[(3S)-3-(4-fluorofenil)-3-hidroxipropil]-4-(4-hidroxifenil)azetidin-2-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 425.88 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 425.1194 |