Learn More
N-des-(3-ciclohexen-1-ilmetil)-N-etilcarbamoil cinitaprida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-[(4-Amino-2-ethoxy-5-nitrobenzoyl)amino]-1-piperidinecarboxylic Acid Ethyl Ester |
| CAS | 952309-99-8 |
| Fórmula molecular | C17H24N4O6 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 4-[(4-Amino-2-ethoxy-5-nitrobenzoyl)amino]-1-piperidinecarboxylic Acid Ethyl Ester, N-(1-(Ethoxycarbonyl)piperidin-4-yl)-4-amino-2-ethoxy-5-nitrobenzamide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H24N4O6/c1-3-26-15-10-13(18)14(21(24)25)9-12(15)16(22)19-11-5-7-20(8-6-11)17(23)27-4-2/h9-11H,3-8,18H2,1-2H3,(H,19,22) |
| SMILES | CCOC(=O)N1CCC(CC1)NC(=O)c2cc(c(N)cc2OCC)[N+](=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | 4-[(4-amino-2-etoxi-5-nitrobenzoil)amino]piperidina-1-carboxilato de etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 380.4 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 380.1696 |