Learn More
N-des-(2-cloroetil) clorambucilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-[4-[(2-Chloroethyl)amino]phenyl]butanoic Acid |
| CAS | 116505-53-4 |
| Fórmula molecular | C12 H16 Cl N O2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | Benzenebutanoic acid, 4-[(2-chloroethyl)amino]-, 4-[(2-Chloroethyl)amino]benzenebutanoic acid, 4-[4-[(2-Chloroethyl)amino]phenyl]butanoic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H16ClNO2/c13-8-9-14-11-6-4-10(5-7-11)2-1-3-12(15)16/h4-7,14H,1-3,8-9H2,(H,15,16) |
| SMILES | OC(=O)CCCc1ccc(NCCCl)cc1 |
| Nombre IUPAC | Ácido 4-[4-(2-cloroetilamino)fenil]butanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 241.714 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 241.087 |