Learn More
N-Des[2-(2-hidroxietoxi)etilo] Quetiapina Dihidrocloruro (1,0 mg/mL en metanol), TRC
Código de producto. 30404618
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 x 1 mL
Código de producto. Cantidad
30404618 10 x 1 mL
1 options
Código de producto. 30404618 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCKIT136510X1ML
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 11-(Piperazin-1-yl)dibenzo[b,f][1,4]thiazepine Dihydrochloride
CAS 111974-74-4
Fórmula molecular C17 H17 N3 S . 2 Cl H
Cantidad 10 x 1 mL
Sinónimo 11-(Piperazin-1-yl)dibenzo[b,f][1,4]thiazepine Dihydrochloride, Quetiapine Fumarate Imp. B (EP) as Dihydrochloride, Dibenzo[b,f][1,4]thiazepine, 11-(1-piperazinyl)-, hydrochloride (1:2), Dibenzo[b,f][1,4]thiazepine, 11-(1-piperazinyl)-, dihydrochloride (9CI), 11-(1-Piperazinyl)-dibenzo[b,f][1,4]thiazepine dihydrochloride, 11-Piperazin-1-yl-dibenzo[b,f][1,4]thiazepine dihydrochloride, 11-Piperazinodibenzo[b,f][1,4]thiazepine dihydrochloride, Norquetiapine dihydrochloride, N-Des[2-(2-hydroxyethoxy)ethyl]quetiapine dihydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C17H17N3S.2ClH/c1-3-7-15-13(5-1)17(20-11-9-18-10-12-20)19-14-6-2-4-8-16(14)21-15;;/h1-8,18H,9-12H2;2*1H
SMILES Cl.Cl.C1CN(CCN1)C2=Nc3ccccc3Sc4ccccc24
Nombre IUPAC 6-piperazina-1-ilbenzo[b][1,4]benzotiazepina; Dihidrocloruro
Peso molecular (g/mol) 368.32
Formula Weight (peso de la fórmula) 367.0677
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 11-(Piperazin-1-yl)dibenzo[b,f][1,4]thiazepine Dihydrochloride 1 mg/mL