Learn More
N-des[2-(2-hidroxietoxi)etil] quetiapina-d8, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 11-(Piperazin-1-yl)dibenzo[b,f][1,4]thiazepine piperazin-1-yl-2,2,3,3,5,5,6,6-d8 |
| CAS | 1189866-35-0 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C17 2H8 H9 N3 S |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 11-(Piperazin-1-yl)dibenzo[b,f][1,4]thiazepine-D8 (piperazin-1-yl-2,2,3,3,5,5,6,6-D8), 11-(Piperazino-d8)dibenzo[b,f][1,4]thiazepine, N-Desalkylquetiapine-d8, Norquetiapine-d8, N-Des[2-(2-hydroxyethoxy)ethyl]quetiapine-d8, 11-(Piperazin-1-yl-2,2,3,3,5,5,6,6-d8)dibenzo[b,f][1,4]thiazepine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H17N3S/c1-3-7-15-13(5-1)17(20-11-9-18-10-12-20)19-14-6-2-4-8-16(14)21-15/h1-8,18H,9-12H2/i9D2,10D2,11D2,12D2 |
| SMILES | [2H]C1([2H])NC([2H])([2H])C([2H])([2H])N(C2=Nc3ccccc3Sc4ccccc24)C1([2H])[2H] |
| Nombre IUPAC | 6-(2,2,3,3,5,5,6,6-octadeuteriopiperazin-1-il)benzo[b][1,4]benzotiazepina |
| Peso molecular (g/mol) | 303.45 |
| Mostrar más |