Learn More
N-Des-1-Beta-D-ribofuranosil Ribavirina, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 1H-1,2,4-Triazole-3-carboxamide |
| Cantidad | 10 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C3H4N4O/c4-2(8)3-5-1-6-7-3/h1H,(H2,4,8)(H,5,6,7) |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 112.0385 |