Learn More
Sal de oxalato de N-depropilpropafenona-d5, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Depropyl Propafenone-d5 Oxalate Salt |
| CAS | 1215598-59-6 |
| Fórmula molecular | C20H18D5NO7 |
| Cantidad | 2.5 mg |
| Sinónimo | N-Desalkylpropafenone-d5 Oxalate Salt, N-Despropylpropafenone-d5 Oxalate Salt |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H21NO3.C2H2O4/c19-12-15(20)13-22-18-9-5-4-8-16(18)17(21)11-10-14-6-2-1-3-7-14;3-1(4)2(5)6/h1-9,15,20H,10-13,19H2;(H,3,4)(H,5,6)/i12D2,13D2,15D; |
| SMILES | [2H]C([2H])(N)C([2H])(O)C([2H])([2H])Oc1ccccc1C(=O)CCc2ccccc2.OC(=O)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | 1-[2-(3-amino-1,1,2,3,3-pentadeuterio-2-hidroxipropoxi)fenil]-3-fenilpropan-1-ona; ácido oxálico |
| Peso molecular (g/mol) | 394.43 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 394.1788 |