Learn More
N-depropil N-bencilpropafenona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Depropyl N-Benzyl Propafenone |
| CAS | 178691-47-9 |
| Fórmula molecular | C25 H27 N O3 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 1-[2-[2-Hydroxy-3-[(phenylmethyl)amino]propoxy]phenyl]-3-phenyl-1-propanone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C25H27NO3/c27-22(18-26-17-21-11-5-2-6-12-21)19-29-25-14-8-7-13-23(25)24(28)16-15-20-9-3-1-4-10-20/h1-14,22,26-27H,15-19H2 |
| SMILES | OC(CNCc1ccccc1)COc2ccccc2C(=O)CCc3ccccc3 |
| Nombre IUPAC | 1-[2-[3-(bencilamino)-2-hidroxipropoxi]fenil]-3-fenilpropan-1-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 389.49 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 389.1991 |