Learn More
N-(Desoxiguanosina-8-il)-2-amino-1-metil-6-fenilimidazo[4,5-Beta]piridina, TRC
Código de producto. 30364716
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.5 mg
1 mg
5 mg
Tamaño de la unidad:
0.50 miligramo
1 miligramo
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30364716 0.5 mg 0.50 miligramo
30358193 1 mg 1 miligramo
30352994 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30364716 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD2396300.5MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 142784-25-6
Fórmula molecular C23 H23 N9 O4
Peso molecular (g/mol) 489.49
Nombre IUPAC 9-[(2R,4S,5R)-4-hidroxi-5-(hidroximetil)oxolán-2-il]-2-imino-8-[(1-metil-6-fenilimidazo[4,5-b]piridina-2-il)amino]-3H-purina-6-uno
SMILES Cn1c(Nc2nc3C(=O)NC(=N)Nc3n2[C@H]4C[C@H](O)[C@@H](CO)O4)nc5ncc(cc15)c6ccccc6
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-(Deoxyguanosin-8-yl)-2-amino-1-methyl-6-phenylimidazo[4,5-
Cantidad 0.5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C23H23N9O4/c1-31-13-7-12(11-5-3-2-4-6-11)9-25-18(13)27-22(31)30-23-26-17-19(28-21(24)29-20(17)35)32(23)16-8-14(34)15(10-33)36-16/h2-7,9,14-16,33-34H,8,10H2,1H3,(H3,24,28,29,35)(H,25,26,27,30)/t14-,15+,16+/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 489.1873