Learn More
Clorhidrato de N-desmetilterbinafina, Mikromol™
Código de producto. 30051798
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30051798 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30051798 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0696.070025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Clorhidrato de N-desmetilterbinafina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Demethylterbinafine Hydrochloride
CAS 152830-98-3
Nombres de analitos o componentes N-Demethylterbinafine Hydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C20 H23 N . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo N-Demethylterbinafine Hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C20H23N.ClH/c1-20(2,3)14-7-4-8-15-21-16-18-12-9-11-17-10-5-6-13-19(17)18;/h4-6,8-13,21H,15-16H2,1-3H3;1H/b8-4+;
SMILES Cl.CC(C)(C)C#C\C=C\CNCc1cccc2ccccc12
Nombre IUPAC (E)-6,6-dimetil-N-(naftalen-1-ilmetil)hept-2-en-4-in-1-amina;clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 313.86
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 313.1597 g/mol