Learn More
Clorhidrato de N-desmetillevomepromazina, Mikromol™
Código de producto. 30049972
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30049972 25 mg 25 miligramos
17921636 100 mg 100 miligramos
30460286 4 x 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30049972 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0019.070025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Clorhidrato de N-desmetillevomepromazina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Desmethyllevomepromazine Hydrochloride
CAS 61733-92-4
Nombres de analitos o componentes N-Desmethyllevomepromazine Hydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C18 H22 N2 O S . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo N-Demethyllevomepromazine Hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C18H22N2OS.ClH/c1-13(11-19-2)12-20-15-6-4-5-7-17(15)22-18-9-8-14(21-3)10-16(18)20;/h4-10,13,19H,11-12H2,1-3H3;1H/t13-;/m1./s1
SMILES Cl.CNC[C@@H](C)CN1c2ccccc2Sc3ccc(OC)cc13
Nombre IUPAC (2R)-3-(2-metoxifenotiazin-10-il)-N,2-dimetilpropan-1-amina;clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 350.91
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 350.122 g/mol