Learn More
N-Demetil Trimebutina Hidrocloruro, TRC
Código de producto. 30138521
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30138521 25 mg 25 miligramos
30008826 5 mg 5 miligramos
30011689 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30138521 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD23134025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 294882-33-0
Fórmula molecular C21 H27 N O5 . Cl H
Peso molecular (g/mol) 409.9
Sinónimo Benzoic acid, 3,4,5-trimethoxy-, 2-(methylamino)-2-phenylbutyl ester, hydrochloride (1:1), Benzoic acid, 3,4,5-trimethoxy-, 2-(methylamino)-2-phenylbutyl ester, hydrochloride (9CI), (2RS)-2-(Methylamino)-2-phenylbutyl 3,4,5-Trimethoxy-benzoate Hydrochloride, Trimebutine Imp. E (EP) as Hydrochloride, N-Desmethyltrimebutine Hydrochloride
Nombre IUPAC [2-(metilamino)-2-fenilbutilo] 3,4,5-trimetoxibenzoato; Cloruro
SMILES Cl.CCC(COC(=O)c1cc(OC)c(OC)c(OC)c1)(NC)c2ccccc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Demethyl Trimebutine hydrochloride
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H27NO5.ClH/c1-6-21(22-2,16-10-8-7-9-11-16)14-27-20(23)15-12-17(24-3)19(26-5)18(13-15)25-4;/h7-13,22H,6,14H2,1-5H3;1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 409.1656